L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nodularin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350061C100 ALX350061C250 ALX350061M001
ENZOALX350061C100EA 204 EUR InStock
ENZOALX350061C100 ENZOALX350061C250 ENZOALX350061M001
Nodularin
Nodularin
Inhibitor of PP1 and PP2A
Inhibitor of protein phosphatase 1 (PP1) (IC50=1.8nM), protein phosphatase 2A (PP2A) (IC50=0.026nM) and to a lesser extent protein phosphatase 2B (PP2B) (IC50=8.7µm). Similar to microcystin-LR (Prod. No. ALX-350-012) but with increased water solubility. Genotoxic. Hepatoxic. Induces oxidative DNA damage by oxidation of purines. Induces apoptosis in HepG2 cells.
Isolated from Nodularia spumigena.
Formule: C₄₁H₆₀N₈O₁₀
MW: 824.977 g/mol
Numéro CAS: 118399-22-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité