Okadaic acid potassium salt
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Halochondrine A potassium salt, OA potassium salt, 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin potassium salt
ALX350063C050 ALX350063C100 ALX350063M001
ENZOALX350063C050EA 165 EUR InStock
ENZOALX350063C050 ENZOALX350063C100 ENZOALX350063M001
Okadaic acid potassium salt
Okadaic acid potassium salt
Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·K
MW: 843,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214356
Numéro CAS: 155751-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité