Ouabain octahydrate ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350066M100EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX350066M100
Ouabain octahydrate ≥98% (par CCM)
Ouabain octahydrate
Na⁺/K⁺ ATPase inhibitor
A steroidal inhibitor of cardiac sodium pumps (Na+/K+ ATPase) which has been recognized as an endogenous adrenal hormone. In the CNS it can be used as a tool to induce in vivo excitotoxicity. Ouabain, as well as other endogenous digitalis-like compounds, can down-regulate the expression of 14-3-3 proteins in rat lens.
Formule: C₂₉H₄₄O₁₂.8H₂O
MW: 584,65 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149240
Numéro CAS: 11018-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité