Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Catharanthine tartrate (de Catharanthus roseus) ≥90% (base substance sèche)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX350101M100EA 170.5 EUR InStock
ENZOALX350101M100
Catharanthine tartrate (de Catharanthus roseus) ≥90% (base substance sèche)
Catharanthine tartrate
Starting material for the synthesis of the antitumor drugs vinblastine and vincristine. It is less active as an inhibitor of tubulin self-assembly into microtubules than the latter two compounds.

White to off-white crystalline powder.

Soluble in 100% ethanol.


Formule: C₂₁H₂₄N₂O₂·C₄H₆O₆
MW: 336,4 · 150,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 4168-17-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité