Vindoline ≥90% (base substance sèche)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX350102M100EA 167.2 EUR InStock
ENZOALX350102M100
Vindoline ≥90% (base substance sèche)
Vindoline
Lacks physiological activity itself, but is contained as the pentacyclic moiety in the antineoplastic agents vinblastine and vincristine.
Very hygroscopic and soluble in 100% ethanol and water (30 mg/ml).
Formule: C₂₅H₃₂N₂O₆
MW: 456,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD27991347
Numéro CAS: 2182-14-1
EINECS: 218-558-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (Assay on Dried Basis)
Source Isolated from Catharanthus roseus
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité