Sibutramine hydrochloride monohydrate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX350111G001EA 102.3 EUR InStock
ENZOALX350111G001
Sibutramine hydrochloride monohydrate ≥98% (par HPLC)
Sibutramine hydrochloride monohydrate
Anti-obesity agent.
Prevents resorption of the messenger substances serotonin and noradrenalin in the brain, allowing them to act at higher concentration on nerve cells and increasing the feeling of satiety.
Soluble in methanol or water (2.9 mg/ml at pH 5.2).
Formule: C₁₇H₂₆ClN·HCl·H₂O
Point de fusion: 190…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 125494-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité