Fumitremorgin C ≥96% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350127C250EA 402.6 EUR InStock
ENZOALX350127C250
Fumitremorgin C ≥96% (par HPLC)
Fumitremorgin C
BCRP inhibitor
Mycotoxin. Tremorgenic. Potent and specific inhibitor of the breast cancer resistance protein (BCRP; ABCG2). Reverses multidrug resistance mediated by BCRP and increases cytotoxicity of several anticancer agents in vitro.
Isolated from Aspergillus fumigatus.
Formule: C₂₂H₂₅N₃O₃
MW: 379,5 g/mol
Numéro CAS: 118974-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité