ENZOALX350132
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350132MC05EA 294.8 EUR InStock
ENZOALX350132MC05
ENZOALX350132
Tentoxin
Cyclic tetrapeptide. Inhibitor of chloroplast F1-ATPase (CF1). Does not inhibit the homologous enzymes from chloroplasts of insusceptible plant species or from bacteria or mitochondria.
  • F-ATPase inhibitor
Off-white to yellow powder.
Soluble in DMSO (10mg/ml) or methanol (10mg/ml).
Formule: C₂₂H₃₀N₄O₄
MW: 414,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 28540-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité