Topotecan hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350133M001 ALX350133M005 ALX350133M025
ENZOALX350133M001EA 52.8 EUR InStock
ENZOALX350133M001 ENZOALX350133M005 ENZOALX350133M025
Topotecan hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Topotecan hydrochloride
Potent antitumor agent. Inhibitor of DNA-topoisomerase. Analog of (S)-(⁺)-camptothecin. Used in chemotherapy of several different cancers.
  • Topoisomerase I inhibitor
Light yellow to greenish powder.
Soluble in water (1mg/ml) or methanol.
Formule: C₂₃H₂₃N₃O₅.HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866235
Numéro CAS: 119413-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité