Bakuchiol ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350144M001EA 63.8 EUR InStock
ENZOALX350144M001
Bakuchiol ≥97% (par HPLC)
Bakuchiol
PTP1B inhibitor
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTB1B). Antioxidant. Inhibitor of mitochondrial lipid peroxidation. Inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) expression. DNA polymerase inhibitor. Shows antimicrobial and cytotoxic activity.
Isolated from plant Psoralea corylifolia.
Formule: C₁₈H₂₄O
MW: 256,3826 g/mol
Numéro MDL: MFCD01707441
Numéro CAS: 10309-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité