Cylindrospermopsin ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350149C100 ALX350149M001
ENZOALX350149C100EA 460 EUR InStock
ENZOALX350149C100 ENZOALX350149M001
Cylindrospermopsin ≥95% (par HPLC)
Cylindrospermopsin
Protein synthesis inhibitor
Tricyclic alkaloid hepatotoxin. Exhibits a completely different mechanism of toxicity than microcystins. Protein synthesis inhibitor. Might be carcinogenic. Inhibits pyrimidine nucleotide synthesis.
Isolated from Cylindrospermopsis raciborskii.
Numéro CAS: 143545-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité