Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Eburnamonine ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: (3α,16α)-Eburnamenin-14(15H)-onevinburnine(41S,13aS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13,13a-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridin-12(41H)-onevincamone

ENZOALX350216M100EA 159.5 EUR InStock
ENZOALX350216M100
(-)-Eburnamonine ≥99%
(-)-Eburnamonine
Antihypoxic. Vasodilator.

Cerebral metabolic stimulant; shows antihypoxic effects.

Soluble in chloroform.


Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064309
Numéro CAS: 4880-88-0
EINECS: 225-490-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (Assay)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité