Cafestol ≥98% (par UHPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350220M050EA 303.6 EUR InStock
ENZOALX350220M050
Cafestol ≥98% (par UHPLC)
Cafestol
GST activator.
Inducer of glutathione S-transferases. Has chemoprotective activity, reducing the genotoxicity of several carcinogens.
Soluble in DMSO, 100% ethanol or ethyl acetate.
Formule: C₂₀H₂₈O₃
MW: 316,441 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01075769
Numéro CAS: 469-83-0
Merck Index: 14,01634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (UHPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR
Source Isolated from the unsaponifiable fraction of petroleum ether extract of coffee beans
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité