Kahweol ≥97% (par UPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350223M010EA 169.4 EUR InStock
ENZOALX350223M010
Kahweol ≥97% (par UPLC)
Kahweol
GST activator.
Induces glutathione S-transferase. Has anti-cancer, chemoprotective, anti-inflammatory and anti-atherosclerotic properties.
Soluble in ethyl acetate, acetone or DMSO; insoluble in water.
Formule: C₂₀H₂₆O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 6894-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (UPLC)
Source Natural product isolated from the unsaponifiable fraction of petroleum ether extract of coffee beans
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité