Nomilin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350228M025EA 187 EUR InStock
ENZOALX350228M025
Nomilin ≥98% (par HPLC)
Nomilin
Carciogenesis inhibitor
Induces phase II detoxifying enzymes and inhibits chemically induced carcinogenesis. Exhibits immunomodulatory activity and also inhibits HIV-1 replication. Does not possess any inherent antioxidant capacity.
Isolated from grapefruit seed and citrus juice.
Formule: C₂₈H₃₄O₉
MW: 514,5600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075979
Numéro CAS: 1063-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité