Gramicidin A (de Bacillus brevis) ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350233M001 ALX350233M005
ENZOALX350233M001EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX350233M001 ENZOALX350233M005
Gramicidin A (de Bacillus brevis) ≥90% (par HPLC)
Gramicidin A
Ionophore antibiotic.
Naturally occurring ion channel forming pentadecapeptide. Causes K+/H+-exchange in mitochondria in a non-voltage dependent manner.
White to off-white powder
Soluble in DMSO, lower alcohols or acetic acid
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₉₉H₁₄₀N₂₀O₁₇
MW: 1882,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00466944
Numéro CAS: 11029-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité