Homoharringtonine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350236M005EA 207.9 EUR InStock
ENZOALX350236M005
Homoharringtonine
Homoharringtonine
Cephalotaxine alkaloid. Inhibits the formation of diphenylalanine and acetylphenylalanyl-puromycin in liver ribosomes. Has promising activity in hematologic malignancies. Lowers the levels of telomerase. Induces apoptosis.
Isolated from Cephalotaxus hainanensis.
Numéro CAS: 26833-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité