Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Genistin ≥98% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX350247M010EA 237.6 EUR InStock
ENZOALX350247M010
Genistin ≥98% (par HPLC, TLC)
Genistin
TdT inhibitor

Glucoside of genistein (Prod. No. ALX-350-006) found in soy beans. Useful as a negative control for genistein and other tyrosine kinase inhibitors. Selective inhibitor of terminal deoxyribonucleotidyltransferase (TdT). Displays antioxidant and anticarcinogenic properties.


Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
MW: 432,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016883
Numéro CAS: 529-59-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité