Daidzin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
ALX350248M010
ENZOALX350248M010EA 626 EUR InStock
ENZOALX350248M010
Daidzin ≥98%
Daidzin
Glucoside of daidzein.
Glucoside of the isoflavone daidzein found in soy beans.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base; insoluble in water.
Formule: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017466
Numéro CAS: 552-66-9
Merck Index: 14,02801
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité