Puerarin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350249M005EA 155.1 EUR InStock
ENZOALX350249M005
Puerarin ≥98% (par HPLC)
Puerarin
5-HT2c inhibitor
Biologically active isoflavone. Affects serotonin levels and platelet aggregation in blood cells. 5-HT2c antagonist. Antibacterial. Displays cardioprotective effects. Induces apoptosis.
Isolated from Kudzu root.
Formule: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076007
Numéro CAS: 3681-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité