Xanthorrhizol ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOALX350263M001EA 191.4 EUR InStock
ENZOALX350263M001
Xanthorrhizol ≥97% (par HPLC)
Xanthorrhizol
Antibacterial and anti-inflammatory compound. Apoptosis inducer.
  • Isolated from Curcuma xanthorrhiza.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₁₅H₂₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 30199-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité