Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-ATA ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX350273M005EA 420.2 EUR InStock
ENZOALX350273M005
3-ATA ≥95%
3-ATA
Specific CDK4 inhibitor (IC50=3.1µM) inducing growth inhibition of p16-altered tumors.

  • CDK4 inhibitor

White to off-white solid powder.

Soluble in DMSO or dimethyl formamide.


Formule: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 129821-08-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité