Xanthohumol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350280M005EA 249.7 EUR InStock
ENZOALX350280M005
Xanthohumol ≥98% (par HPLC)
Xanthohumol
DGAT inhibitor
Prenylated chalcone found in beer. Potent inhibitor of diacylglycerol acetyltransferase (DGAT). Inhibits DNA polymerase and induces cell differentiation. Has antiproliferative and cytotoxic effects in human cancer cell lines. Inhibits human P450 enzymes. Induces quinone reductase. Inhibits the expression of HIF-1α and VEGF under hypoxic conditions. Induces apoptosis in mature adipocytes.
Isolated from hops (Humulus lupulus).
Formule: C₂₁H₂₂O₅
MW: 354,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210576
Numéro CAS: 6754-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité