Meleagrin (de Penicillium meleagrinum) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350297M001EA 315.7 EUR InStock
ENZOALX350297M001
Meleagrin (de Penicillium meleagrinum) ≥98% (par HPLC)
Meleagrin
Yellow oil
  • Antibiotic
Soluble in 100% ethanol or DMSO
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₃H₂₃N₅O₄
MW: 433,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 71751-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité