Betulinic acid ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350298G001 ALX350298M100 ALX350298M500
ENZOALX350298G001EA 574 EUR InStock
ENZOALX350298G001 ENZOALX350298M100 ENZOALX350298M500
Betulinic acid ≥95%
Betulinic acid
Proteasome activator
Antitumor and anti-HIV agent. Induces apoptosis by activating mitochondrial permeability transition (MPT). Inhibits NF-κB activation and NF-κB-regulated gene expression induced by carcinogens and inflammatory stimuli. Decreases expression of Bcl-2 and cyclin D1. Potent proteasome activator.
Isolated from Platanus acerifolia (plane tree) bark.
Formule: C₃₀H₄₈O₃
Numéro MDL: MFCD00009619
Numéro CAS: 472-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité