(-)-Arctiin (de Arctium lappa) ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350318M025EA 102.3 EUR InStock
ENZOALX350318M025
(-)-Arctiin (de Arctium lappa) ≥95% (par HPLC)
(-)-Arctiin
Lignan derivative with antitumor activities. Down-regulates anti-apoptotic protein Bcl-XL. Potent inhibitor of HIV type-I integrase and DNA topoisomerase II. Shows phytoestrogenic activity and is an antagonist for platelet activating factor and Ca²⁺.
  • Antitumor agent
White to off-white solid.
Soluble in DMSO (5mg/ml); sparingly soluble in water.
Formule: C₂₇H₃₄O₁₁
MW: 534,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00870630
Numéro CAS: 20362-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité