3,5-Di-O-caffeoylquinic acid ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Isochlorogenic acid, (1R,3R,4S,5R)-3,5-Bis((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4-dihydroxy-3-methylcyclohexane-1-carboxylic acid, 3,5-CQA, Isochlorogenic acid A
ALX350320M001 ALX350320M005
ENZOALX350320M001EA 171 EUR InStock
ENZOALX350320M001 ENZOALX350320M005
3,5-Di-O-caffeoylquinic acid ≥97% (par HPLC)
3,5-Di-O-caffeoylquinic acid
Antioxidant.
Shows antiproliferative activity.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₂₅H₂₄O₁₂
MW: 516,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00951290
Numéro CAS: 2450-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% by HPLC
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS
Source Isolated from Cynara scolymus
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité