Evodiamine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350330M050EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX350330M050
Evodiamine ≥98% (par HPLC)
Evodiamine
TRPV1 antagonist
A cell permeable, non-pungent TRPV1 antagonist (Ki=5.95µM in rat) that induces apoptosis in U937 cells. Inhibits nitric oxide (NO) production. Also inhibits tumor cell migration in vitro. Is effective against multidrug-resistant cancer cells. Inhibits angiogenesis.
Synthetic. Originally isolated from Evodia rutaecarpa.
Formule: C₁₉H₁₇N₃O
Numéro MDL: MFCD06407824
Numéro CAS: 518-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité