Celastrol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Tripterin
ALX350332M005 ALX350332M025
ENZOALX350332M005EA 116 EUR InStock
ENZOALX350332M005 ENZOALX350332M025
Celastrol ≥98% (par HPLC)
Celastrol
Anti-inflammatory and immunosuppressive
Cell permeable triterpenoid; anti-inflammatory and immunosuppressive compound. Antioxidant. Suppresses LPS-induced cytokine release in macrophages and monocytes (IC50=40nM for IL-1β and IL-1α, 80nM for IL-6, 110nM for prostaglandin E2 and 210nM for IL-8 and TNF-α). Suppresses nitric oxide (NO) production (IC50=230nM) and LPS-induced NF-κB activation (IC50=270nM). Inhibits chymotrypsin-like activity of 20S proteasome (IC50=2.5µM). Inhibits lipid peroxidation induced by ADP and Fe2+ in rat liver mitochondria (IC50=7µM). Induces expression of a wider set of heat shock proteins. Inhibits topoisomerase II.
Isolated from the root of Tripterygium sp.
Formule: C₂₉H₃₈O₄
MW: 450,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424073
Numéro CAS: 34157-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité