Harpagoside ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX350333M005 ALX350333M025
ENZOALX350333M005EA 156.2 EUR InStock
ENZOALX350333M005 ENZOALX350333M025
Harpagoside ≥98% (par HPLC)
Harpagoside
Anti-inflammatory and anti-diabetic.
Suppresses LPS-induced inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) and cyclooxygenase-2 (COX-2) expression through inhibition of NF-κB activation.
Soluble in methanol.
Formule: C₂₄H₃₀O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017415
Numéro CAS: 19210-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Source Isolated from Scrophularia ningpoensis Hemsl (Figwort)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité