Honokiol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3',5-Diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3',5-Diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3'-Diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl
ALX350350M025
ENZOALX350350M025EA 348 EUR InStock
ENZOALX350350M025
Honokiol ≥98% (par HPLC)
Honokiol
iNOS inhibitor
Potent and highly tolerable antitumor and antiangiogenic compound. Anxiolytic, anti-thrombotic and antibacterial. Shows central depressant effects in vivo. Inhibitor of nitric oxide (NO) and TNF-alpha production in LPS-activated macrophages by the suppression of inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) expression (IC50=6.4µM). Isomeric with magnolol (Prod. No. ALX-350-352). Inhibits NF-kappaB activation. Potent scavenger of superoxide and peroxyl radicals.
Isolated from Magnolia officinalis.
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016674
Numéro CAS: 35354-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité