Lupeol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350355M050EA 169.4 EUR InStock
ENZOALX350355M050 ENZOALX350355M010
Lupeol ≥98% (par HPLC)
Lupeol
Anti-inflammatory, antioxidant and antimutagenic compound
Anti-inflammatory, antioxidant and antimutagenic compound. Shows preventive effects on DMBA induced DNA alkylation damage in mouse skin. Modulator of NF-κB and PI(3)K/Akt (protein kinase B; PKB) pathways. Induces Fas-mediated apoptosis via inhibition of Ras signalling. Inhibits tumor growth in mouse in vivo.
Isolated from Lupinus polyphyllus.
Formule: C₃₀H₅₀O
MW: 426,7 g/mol
Numéro CAS: 545-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité