Auraptene ≥95% (par UPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350361M025EA 119.9 EUR InStock
ENZOALX350361M025
Auraptene ≥95% (par UPLC)
Auraptene
Anti-inflammatory and chemopreventive.
Exerts tumor preventive effects through apoptosis. Suppresses cell proliferation and lipid peroxidation. Acts as an agonist of PPARs. Induces phase II drug-metabolising enzymes.
Soluble in methanol or 100% ethanol.
Formule: C₁₉H₂₂O₃
MW: 298,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075948
Numéro CAS: 495-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (UPLC)
Identity Determined by NMR
Source Isolated from citrus fruit
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité