(+)-Egenine (de Fumaria vaillantii or Corydalis decumbens) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350362M025EA 218.9 EUR InStock
ENZOALX350362M025
(+)-Egenine (de Fumaria vaillantii or Corydalis decumbens) ≥98% (par HPLC)
(+)-Egenine
First phthalideisoquinoline hemiacetal from a natural source. Inhibits Ca²⁺ currents and contractile responses in vitro.
White to off-white crystalline solid.
Soluble in ethyl acetate or chloroform; sparingly soluble in 100% ethanol or ether; practically insoluble in water.
Formule: C₂₀H₁₉NO₆
MW: 369,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 6883-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité