Genipin (de Gardenia jasminoides ellis) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate, (1R,4aS,7aS)-Methyl 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
ALX350383M025 ALX350383M100
ENZOALX350383M025EA 103 EUR InStock
ENZOALX350383M025 ENZOALX350383M100
Genipin (de Gardenia jasminoides ellis) ≥98% (par HPLC)
Genipin
Cell permeable inhibitor of uncoupling protein 2 (UCP2). Increases glucose-stimulated insulin secretion, mitochondrial membrane potential and ATP levels in pancreatic island cells. Induces apoptosis. Protein cross-linking agent. Anti-inflammatory and anti-angiogenic.
  • UCP2 inhibitor
White to off-white crystalline solid.
Soluble in DMSO (50mg/ml), dimethyl formamide (25mg/ml), 100% ethanol (5mg/ml), methanol or ethyl acetate; insoluble in water.
Formule: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00888600
Numéro CAS: 6902-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité