Hispolon ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350384M005 ALX350384M025
ENZOALX350384M005EA 147.4 EUR InStock
ENZOALX350384M005 ENZOALX350384M025
Hispolon ≥98% (par HPLC)
Hispolon
Apoptosis inducer.
Polyphenolic compound. Induces ROS-mediated apoptosis. Has antiviral activity.
Soluble in DMSO.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by IR, MS and NMR
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité