Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phomopsin A ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX350417M001EA 738.1 EUR InStock
ENZOALX350417M001
Phomopsin A ≥98% (par HPLC)
Phomopsin A
Isolated from Phomopsis leptostromiformis MST-FP2068.

A potent mycotoxin and anti-mitotic compound. Causes lupinosis in livestock fed infected lupins. Binds selectively to dimeric tubulin, inhibiting the formation of the microtubule spindle to block cell division. Binds to tubulin at a site overlapping that of vinblastine (Prod. No. ALX-350-257) and maytansine. Protects tubulin from decay.


Formule: C₃₆H₄₅ClN₆O₁₂
MW: 789,2 g/mol
Numéro CAS: 64925-80-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité