20-Hydroxyecdysone ≥95% (par 1H-RMN), poudre blanche
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: β-Ecdysone
ALX370012M005 ALX370012M010 ALX370012M050
ENZOALX370012M005EA 104 EUR InStock
ENZOALX370012M005 ENZOALX370012M010 ENZOALX370012M050
20-Hydroxyecdysone ≥95% (par 1H-RMN), poudre blanche
20-Hydroxyecdysone
Ecdysteroid.
Most widely occurring ecdysteroid in both plant and animal species. Controls cell death during metamorphosis of Drosophila melanogaster.
Soluble in water, 100% ethanol, methanol, DMSO and acetic acid.
Formule: C₂₇H₄₄O₇
MW: 480,642 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036740
Numéro CAS: 5289-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (¹H-NMR)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité