Streptozocine ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX3800105100 ALX380010G001 ALX380010M100
ENZOALX3800105100EA 132 EUR InStock
ENZOALX3800105100 ENZOALX380010G001 ENZOALX380010M100
Streptozocine ≥97%
Streptozocine
Widely used diabetes inducer in rodents. Inhibition of β-cell O-GlcNAcase by streptozotocin is the mechanism that accounts for its diabetogenic toxicity. N-nitroso-containing antibiotic, acting as a nitric oxide (NO) donor and vasorelaxant. Relaxes phenylephrine-contracted aortic rings at 10µM. Potent methylating agent for DNA.
  • O-GlcNAcase inhibitor
White to pale yellow crystalline solid.
Soluble in water (nH2O at 102.8mg/ml) or 100% ethanol (200 proof at 0.92mg/ml).
Formule: C₈H₁₅N₃O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006607
Numéro CAS: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité