Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fusidate sodium ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX380011M050EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX380011M050
Fusidate sodium ≥98% (par CCM)
Fusidate sodium
Antibiotic which suppresses nitric oxide (NO) toxicity in pancreatic islet cells. Inhibits protein synthesis by inhibition of elongation factor G at the level of the ribosome.

  • Elongation factor G inhibitor

White to off-white solid.

Soluble in water (50mg/ml).


Formule: C₃₁H₄₇NaO₆
MW: 538,701 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09054714
Numéro CAS: 751-94-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité