Tobramycine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
ALX380018G001 ALX380018M250
ENZOALX380018G001EA 392 EUR InStock
ENZOALX380018G001 ENZOALX380018M250
Tobramycine
Tobramycine
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₉
MW: 467,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077885
Numéro CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité