Monensin sel monosodique
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 125 EUR InStock
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin sel monosodique
Monensin sel monosodique
Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692,85 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité