Concanamycin A (de Streptomyces species) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380034C025 ALX380034C100 ALX380034M001
ENZOALX380034C025EA 253 EUR InStock
ENZOALX380034C025 ENZOALX380034C100 ENZOALX380034M001
Concanamycin A (de Streptomyces species) ≥98% (par HPLC)
Concanamycin A
White to off-white solid (sub-milligram quantities will appear as clear film)
Antibiotic. More potent and specific H+-ATPase inhibitor than bafilomycin A1. Inhibits acidification of organelles such as lysosomes and the Golgi apparatus. Blocks cell surface expression of viral glycoproteins without affecting their synthesis. Exhibits cytotoxic effects in a number of cell lines in a cell viability assay. Induces nitric oxide (NO) production. Inhibits Autophagy.
Soluble in methanol, DMSO or acetonitrile, insoluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₄₆H₇₅NO₁₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 80890-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité