Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oligomycin B (de Streptomyces sp. MST-AS5339) ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX380038M005EA 246.4 EUR InStock
ENZOALX380038M005
Oligomycin B (de Streptomyces sp. MST-AS5339) ≥95% (par HPLC)
Oligomycin B
F-ATPase inhibitor.

Minor component of the oligomycin complex. Macrolide antibiotic that inhibits membrane bound mitochondrial ATPase (F1F0), preventing phosphoryl group transfer. Induces apoptosis.

White to off-white powder

Soluble in 100% ethanol, methanol, dimethyl formamide or DMSO

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₄₅H₇₂O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11050-94-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité