Oligomycin C (de Streptomyces sp. MST-AS5339) ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX380039M001EA 594 EUR InStock
ENZOALX380039M001
Oligomycin C (de Streptomyces sp. MST-AS5339) ≥95% (par HPLC)
Oligomycin C
F-ATPase inhibitor.
Minor component of the oligomycin complex. Macrolide antibiotic that inhibits membrane bound mitochondrial ATPase (F1F0), preventing phosphoryl group transfer. Induces apoptosis.
White to off-white powder
Soluble in 100% ethanol, methanol, dimethyl formamide or DMSO
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₄₅H₇₄O₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11052-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité