Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Daunorubicin hydrochloride (de Streptomyces species)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX380043M010EA 193.6 EUR InStock
ENZOALX380043M010
Daunorubicin hydrochloride (de Streptomyces species)
Daunorubicin hydrochloride
Antitumor antibiotic.

Anthracycline anticancer antibiotic. Induces DNA damage by intercalating into DNA and inhibiting topoisomerase I and II. Inhibits RNA and DNA synthesis. Induces DNA single strand breaks and apoptosis in tumor cells.

Orange to red crystalline powder

Soluble in water or methanol

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 563,98 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04974507
Numéro CAS: 23541-50-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité