Verruculogen ≥96% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX380056M001EA 149.6 EUR InStock
ENZOALX380056M001 ENZOALX380056M005
Verruculogen ≥96% (par HPLC, TLC)
Verruculogen
Cell cycle inhibitor
Neurotoxin that acts as an inhibitor of the M phase of the mammalian cell cycle. Inhibits Ca²⁺-activated K+ channels. Decreases GABA levels in CNS.
Isolated from Penicillium verruculosum.
Formule: C₂₇H₃₃N₃O₇
MW: 511,6 g/mol
Numéro CAS: 12771-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité