Cytochalasin A
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380057M001 ALX380057M005 ALX380057M010
ENZOALX380057M001EA 101.2 EUR InStock
ENZOALX380057M001 ENZOALX380057M005 ENZOALX380057M010
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Formule: C₂₉H₃₅NO₅
Point de fusion: 182…185 °C
Numéro MDL: MFCD00005935
Numéro CAS: 14110-64-6
EINECS: 237-964-9
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité