Bafilomycin B1 (de Streptomyces griseus) ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Setamycin
ENZOALX380063M001EA 253 EUR InStock
ENZOALX380063M001
Bafilomycin B1 (de Streptomyces griseus) ≥95% (par HPLC)
Bafilomycin B1
V-ATPase inhibitor.
Macrolide antibiotic that acts as a specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase.
Yellow solid
Slightly soluble in methanol or DMSO, insoluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₄₄H₆₅NO₁₃
MW: 815,99 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242671
Numéro CAS: 88899-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité