Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fostriecin sodium salt (de Streptomyces pulveraceous subsp. fostreus) ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX380065C010EA 294.8 EUR InStock
ENZOALX380065C010
Fostriecin sodium salt (de Streptomyces pulveraceous subsp. fostreus) ≥98% (par HPLC)
Fostriecin sodium salt
Antitumor antibiotic. Catalytic inhibitor of topoisomerase II. Strong protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC50=3.2nM). Weak inhibitor for PP1 (IC50=131µM). No apparent effect on PP2B. The binding site for fostriecin on PP2A is different from that of okadaic acid.

Colorless solid

Soluble in water (50 mg/mL), methanol (10 mg/mL) or 100% ethanol (10 mg/mL)

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₁₉H₂₆O₉PNa
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 87860-39-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité